Kryoboxen
Lieferant: Ratiolab
ratiolab®
RATI5120011_UEA 3.88 EUR
RATI5120011_U 479-5177 479-5165 479-5176 479-5169 479-5179 479-5168 479-5167
Kryoboxen
Boxen Kryoboxen
PP, autoklavierbar.
  • Transparenter Scharnierdeckel (farbiger Boden)
  • Herausnehmbarer Gittereinsatz mit numerischer Kennzeichnung
  • Ausflussbohrungen am Boden
  • Stapelbar