Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Sie suchten nach: Kryoboxen
94  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"94"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Karton, beschichtet.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Karton.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PP.
Artikel-Nr: (211-0255)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PP, schwarz.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aus weißem Karton.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Cardboard, coated.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kryoboxen eignen sich zur Lagerung bis zu –196 °C.
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Boxen aus Karton, weiß. Zur Lagerung von Kryoröhrchen bei niedrigen Temperaturen.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Cardboard, coated.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kryoboxen, Hartpappe, robust, wasserabweisend, mit Deckeln für Probenaufbewahrung.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Karton, weiß.
Artikel-Nr: (479-1349)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Made from corrugated PP.
VE: 1 * 10 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Aus gewelltem oder dünnschichtigem PP gefertigt.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Gefertigt aus extra starkem Polycarbonat.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Box aus gewelltem Karton
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Box aus gewelltem Karton
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 94
no targeter for Bottom