Urin-Sammelbehälter, Urisafe®
Lieferant: Simport Scientific
URISAFE®
215-1102EA 226 EUR
215-1102 215-2199
Urin-Sammelbehälter, Urisafe®
Probenbehälter Urinbehälter
3 oder 4-Liter-Kanister aus Polypropylen und Polyethylen mit anatomischem Design und großer Öffnung zur einfachen Benutzung durch den Patienten. Der große Griff und der Spezialausguss erleichtern das Ausgießen und reduzieren das Risiko einer Sprühkontamination. Graduiert in 100-ml- und 50-ml-Schritten zum genaueren Ablesen bei angeschlossenem Kanister für die 24-Stunden-Urinsammlung. Große, 79 mm breite Öffnung.
  • Einzigartiger Ausguss mit Schnappventil
  • Auslaufsicher mit kontrolliertem, tropfsicherem Ausguss
  • Beständig gegen Salzsäure, Einfrieren/Auftauen und EtO-Sterilisierung