Flaschen zur Wasserprobenahme, steril
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
331-0066EA 151 EUR
331-0066 331-0051 331-0063 331-0070 331-3405 331-3403 331-0065 331-3427 331-3412 331-0053 331-3526 331-0054 331-0067 331-0050 331-3408 331-3428 331-3411 331-3426 331-0064 331-0052 331-0069 331-0068 331-3407
Flaschen zur Wasserprobenahme, steril
Flaschen Flaschen zur Wasserprobenahme
HDPE.
  • Dosierung gemäß folgenden Normen: ISO 5667-3/ISO 19458
  • Dosiert mit Natriumthiosulfat in Pulverform
  • Roter Originalitätsverschluss garantiert die Sterilität der Flaschen vor dem Gebrauch
  • Haltbarkeit von bis zu 2 Jahren
Die Flaschen sind undosiert oder mit Natriumthiosulfat dosiert, was die Wirkung von bei der Probenentnahme im Wasser enthaltenem Chlor, Brom und Ozon hemmt. Quadratische oder rechteckige Flaschen zur effizienteren Lagerung.