Sie suchten nach: Zellkulturflaschen
35  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PC, autoclavable, narrow mouth bottles with standard PP caps.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Flaschensätze, steril, Einmalgebrauch, PC, Kapazität: 2000 ml, Verschlussgröße: 53B, VWR®
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: PS, PC oder PETG, mit PP-Schraubkappen, steril.
Sale!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Square PETG bottles are ideal for storage of media, laboratory reagents and biological buffers up to −70 °C. Eliminate washing, depyrogenation and aut...
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Sterile PETG containers, with weldable tubings, provide the maximum amount of flexibility and reliability. These vessels are assembled in an ISO Class...
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PET, klar, mit Gewinde oder komplett mit weißen HDPE-Schraubverschlüssen.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PETG.
Sale!
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Square shaped media bottles.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PETG, glasklar mit Silikon/PTFE-Schraubverschluss.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PETG, braun, durchscheinend, mit HDPE Schraubverschluss.
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PETG-Flasche mit HDPE-Schraubverschluss.
Sale!
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PETG bottle with HDPE screw closure.
Artikel-Nr: (391-0690)
Lieferant: DWK Life Sciences
Beschreibung: DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: Der zertifizierte saubere Behälter besteht aus PETG und wird mit einem sterilen, natürlichen HDPE-Verschluss mit manipulationssicherem Siegel geliefer...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom