Schnellverschlusshähne, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
216-4423EA 44.6 EUR
216-4423
Schnellverschlusshähne, Nalgene®
Hähne
PP, mit Schlauchadapter aus HDPE.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, temperaturbeständig bis +135 °C, autoklavierbar
  • Für Schläuche mit 16 mm Innendurchmesser
  • Mit Schlauchadapter für Schläuche mit 6 bis 9 mm Innendurchmesser
Standardhahn für Nalgene®-Ballonflaschen.