Universalmuffen, drehbar
Lieferant: VWR Collection
VWR®
241-0113EA 117 EUR
241-0113
Universalmuffen, drehbar
Klemmen Stativmuffen
Muffen aus einer Laboral-Aluminiumlegierung zur Verbindung zweier Stativstäbe in beliebigem Winkel.
  • Knebelschraube zur Fixierung der Muffe im gewünschten  Winkel
  • T-Schrauben zur Fixierung der Stativstangen