Sie suchten nach: Blutlanzetten
Sterile Blutlanzetten werden zur Entnahme von kapillaren Blutproben für Routinetests verwendet. Das einfache, einteilige Instrument mit ergonomischem Griff ist sofort gebrauchsfähig. Die Varianten mit mehreren unterschiedlichen Einstichtiefen für leichtgewichtige Frühgeborene und Neugeborene gewährleisten eine oberflächliche und gleichmäßige Punktion zur Gewinnung einer Blutprobe. Die wegwerfbaren Einweg-Blutlanzetten besitzen einen deutlich sichtbaren Kanal, anhand dessen einfach zu erkennen ist, wann die gewünschte Probenmenge erreicht ist. Varianten mit einziehbarer Nadel oder Klinge gewährleisten maximale Sicherheit bei der Handhabung.
Sterile Blutlanzetten werden zur Entnahme von kapillaren Blutproben für Routinetests verwendet. Das einfache, einteilige Instrument mit ergonomischem Griff ist sofort gebrauchsfähig. Die Varianten mit mehreren unterschiedlichen Einstichtiefen für leichtgewichtige Frühgeborene und Neugeborene gewährleisten eine oberflächliche und gleichmäßige Punktion zur Gewinnung einer Blutprobe. Die wegwerfbaren Einweg-Blutlanzetten besitzen einen deutlich sichtbaren Kanal, anhand dessen einfach zu erkennen ist, wann die gewünschte Probenmenge erreicht ist. Varianten mit einziehbarer Nadel oder Klinge gewährleisten maximale Sicherheit bei der Handhabung.
10  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Vitrex Medical A/S
Beschreibung: Für hohen Blutfluss bei minimaler Stechtiefe.
Lieferant: Vitrex Medical A/S
Beschreibung: Sicherheitslanzetten für Blutzucker- und andere diagnostische In-vitro-Tests.
Lieferant: Vitrex Medical A/S
Beschreibung: Needle material is stainless steel grade 304/1 Cr18Ni9 and moulded body/cap material is LDPE (Low Density Polyethylene).
Lieferant: Vitrex Medical A/S
Beschreibung: Safety lancets for blood glucose and other in vitro diagnostic tests.
Lieferant: Vitrex Medical A/S
Beschreibung: Simple, flat, steel lancet.
Artikel-Nr: (612-3747)
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beschreibung: Einweglanzette für Blutproben.
VE: 1 * 200 ST
Lieferant: BD Medical
Beschreibung: Kontaktaktivierte BD Microtainer® Blutlanzetten sind Sicherheitsprodukte zur Blutentnahme per Fingerstich.
Lieferant: BD Medical
Beschreibung: This lancet is used for capillary blood collection from the heels of premature babies, newborns and infants.
Lieferant: Greiner Bio-One
Beschreibung: MiniCollect® are safety lancets for capillary blood collection.
Lieferant: SARSTEDT
Beschreibung: Safety blood lancets for safe capillary blood collection and increased patient comfort.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom