Sie suchten nach: Behälter
VWR bietet Behälter für vielfältige Laborzwecke. Die Lager- und Spenderboxen können an der Wand befestigt oder auf dem Labortisch aufgestellt werden und umfassen Behälter mit Kippöffnung, Klapp- oder Schiebedeckel. Produkte mit mehreren Fächern und stapelbare Modelle vereinfachen die Organisation verschiedener Gegenstände. Behälter für die sichere Entsorgung von Laborabfällen, einschließlich Gefahrstoffe und spitzer bzw. scharfer Gegenstände, sind in verschiedenen Modellen verfügbar, die direkt der Verbrennungsanlage zugeführt oder wiederverwendet werden können. Abfallbehälter für spezielle Zwecke wie die Entsorgung von radioaktiven Isotopen und Brennstoffen sind ebenfalls erhältlich.
VWR bietet Behälter für vielfältige Laborzwecke. Die Lager- und Spenderboxen können an der Wand befestigt oder auf dem Labortisch aufgestellt werden und umfassen Behälter mit Kippöffnung, Klapp- oder Schiebedeckel. Produkte mit mehreren Fächern und stapelbare Modelle vereinfachen die Organisation verschiedener Gegenstände. Behälter für die sichere Entsorgung von Laborabfällen, einschließlich Gefahrstoffe und spitzer bzw. scharfer Gegenstände, sind in verschiedenen Modellen verfügbar, die direkt der Verbrennungsanlage zugeführt oder wiederverwendet werden können. Abfallbehälter für spezielle Zwecke wie die Entsorgung von radioaktiven Isotopen und Brennstoffen sind ebenfalls erhältlich.
80  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"80"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Hospidex
Beschreibung: Sharpsafe®, schon immer ein nachhaltiger Vorreiter beim Schutz vor Stichverletzungen und Nachhaltigkeit beim Verpacken von medizinischen Abfällen, prä...
Abfallreduzierend
Energiesparend
Nachhaltige Materialien
Produkttransparenz und -information
Umweltschonende Herstellung
Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Dieser Entsorgungsschrank kann als eigenständige Einheit oder in Kombination mit der Spendereinheit (Verbindungsrahmen erforderlich) verwendet werden.
Neuer Artikel bei VWR!
Artikel-Nr: (HUARSHA-41912430)
Lieferant: Hospidex
Beschreibung: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
VE: 1 * 20 ST
Lieferant: Hospidex
Beschreibung: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Lieferant: Palbam
Beschreibung: Edelstahl 304, elektrolytisch poliert.
Artikel-Nr: (BOCH11424)
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
Artikel-Nr: (129-2618)
Lieferant: DESCO
Beschreibung: This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
Beschreibung: Sicheres Sammeln von Abfällen in Mülleimern mit kontaktfreiem, geschlossenem Deckel.
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
Beschreibung: Select from a wide range of lids for use in any environment.
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
Beschreibung: Classic, all-weather solution to an unsightly environmental problem. Bins are available in the classic tuscan format, or modern receptacle style.
Neuer Artikel bei VWR!
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
Beschreibung: These Rubbermaid Commercial step-on containers provide sanitary waste management.
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
Beschreibung: Stationary containers provide convenient central collection sites for multiple work stations or areas.
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
Beschreibung: The Configure™ decorative waste containers provide a recycling solution with sleek, smooth surfaces and contoured edges. This recycling system has a m...
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
Beschreibung: Highly durable waste containers created with the toughest enviroments in mind.
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
Beschreibung: Die Infinity™ Raucherstation aus Edelstahl mit extra hohem Fassungsvermögen ermöglicht die effiziente Handhabung von Raucherabfällen in einer attrakti...
Neuer Artikel bei VWR!
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 16 of 80
no targeter for Bottom