Messbecher mit Griff
Lieferant: Vitlab
213-1613EA 4.9 EUR
213-1613 213-0262 213-1614 213-0255 213-1611 213-0263 213-0257 213-0256
Messbecher mit Griff
Becher
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 121 °C (für 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen und schnellen Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und vielfältige sonstige Anwendungen. Mit erhabener Skala und Ausguss.
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit 121 °C (bis 20 Minuten), Dauergebrauch 100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch und vielseitige weitere Verwendungen. Mit erhabener Skala und Ausguss.