Philips-Becher, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
213-0254EA 27.24 EUR
213-0254 213-0215 213-0214
Philips-Becher, DURAN®
Becher
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Dickwandig, mit aufgedrucktem Graduierung und weißem Schriftfeld.