VWR®, Becher, Niedrige Form
Lieferant: VWR
VWR®
213-1624EA 24.9 EUR
213-1624 222-1645 213-1725 213-1726 213-1642 219-1644 216-1643 213-1621 213-1622 213-1623
VWR®, Becher, Niedrige Form
Becher
PP, hochtransparent.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis zu +121 °C (für 20 Minuten), länger bei +100 °C
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, blauer Graduierung.
Standards: ISO 7056