Sterilisationskörbe, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
489-2152EA 56.7 EUR
489-2152 489-2151 489-2150
Sterilisationskörbe, Nalgene®
Körbe Körbe, autoklavierbar
PP.
  • Die glatte Oberfläche verhindert Kratzer auf Kunststoff oder Glas
  • Ermöglicht Luftzirkulation für Belüftung und Trocknen
  • In drei Größen erhältlich
  • Ineinander stapelbar für die Lagerung
Zur Aufbewahrung von Laborutensilien während des Autoklavierens oder der Reinigung.
Farbe: Weiß