Beutel, Biohazard
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
129-1563EA 794 EUR
129-1563 129-0041 129-0040 129-0039
Beutel, Biohazard
Beutel Entsorgungsbeutel
Robuste Beutel, hervorragend geeignet für die Beseitigung biologisch gefährlicher Abfälle, die zuerst autoklaviert werden müssen. Die Lieferung erfolgt komplett mit den notwendigen Verschlussdrähten. HDPE, 100 µm dick, orange, mit 'Biohazard'-Aufdruck.
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Hohe Reißfestigkeit und gute Widerstandsfähigkeit gegen Stoßeinwirkungen
  • Leuchtend rot für gute Erkennbarkeit und sehr gut sichtbarer Aufdruck “Biohazard” mit entsprechendem Warnzeichen