Halter für Entsorgungsbeutel, Clavies®, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products
Clavies®
129-1012EA 180 EUR
129-1012 BELAF131920102 129-1026 129-1027
Halter für Entsorgungsbeutel, Clavies®, SP Bel-Art
Gestelle Beutelständer
Halterung hält Entsorgungsbeutel permanent offen.
  • Rahmen aus Edelstahldraht
  • Unterteil orange aus PP, dient als Auffangbecken bei leckenden Beuteln
  • Bei 121 °C autoklavierbar um Sterilität aufrecht zu erhalten
Lieferumfang: Lieferung erfolgt unmontiert.