Hüllen und Beutel für die Sterilisation
Lieferant: Südpack Medical
129-1420EA 456 EUR
129-1420 129-1421 129-1419 129-1402 129-1403 129-1433 129-1400 129-1401
Hüllen und Beutel für die Sterilisation
Beutel Sterilisationsbeutel
Hüllen und Beutel auf Polyamidbasis für alle Sterilisierungsanwendungen mit Trockenhitze. Aus zwei zusammengesetzten Kunststoffseiten mit Sterilisierungsanzeige.
  • Nicht trennbar
  • Je nach Größe in verschiedenen Ausführungen erhältlich