Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (28)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sterilisationsbeutel
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/54/18989854.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sortieren nach:
Lieferant:  SÜDPACK MEDICA
Beschreibung:   Sterilisationsbeutel und -hüllen mit einer Seite aus Papier (60 g/m²) und einer transparenten, vorkonfektionierten PET/PP-Kunststoffseite.
Lieferant:  SÜDPACK MEDICA
Beschreibung:   Die Schlauchbeutelfolie ist als Flach- und Faltenbeutel in verschiedenen Größen erhältlich. Auf der Folie sind hilfreiche Benutzerhinweise aufgedruckt...
Lieferant:  SÜDPACK MEDICA
Beschreibung:   Sterilisationsbeutel, Beutel mit einer Seite aus Papier und einer grünen Seite aus PET/PP, L×B: 75×250 mm
Lieferant:  SÜDPACK MEDICA
Beschreibung:   Eine Seite dieser selbstklebenden Beutel mit Indikator ist aus Papier mit einer Stärke von 60 g/m², die andere, komplexe transparente Seite besteht au...
Lieferant:  SÜDPACK MEDICA
Beschreibung:   Schlauchförmige Beutel aus LDPE (80 µ) in Pharma-Qualität für die Gamma-Sterilisation.
Lieferant:  SÜDPACK MEDICA
Beschreibung:   Beutel aus Alu-Verbundfolie (Polyamid/Aluminium/Polyester) für die γ-Sterilisation.
Lieferant:  SÜDPACK MEDICA
Beschreibung:   Hüllen und Beutel auf Polyamidbasis für alle Sterilisierungsanwendungen mit Trockenhitze. Aus zwei zusammengesetzten Kunststoffseiten mit Sterilisieru...
Lieferant:  KWP KUNSTSTOFF-WERK-PLUR
Beschreibung:   Sterilisierte LDPE Zytostatika-Schutzverpackung für Transport, Lagerung, für den Transfer zum Patienten und den internen sterilen Transport.
VE:  1 * 20 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 14
  1  2  Nächste