Probenbeutel, MINIGRIP
Lieferant: Flexico
Minigrip®
MINIITM103820EA 149 EUR
MINIITM103820
Probenbeutel, MINIGRIP
Beutel Probenbeutel
Diese universell einsetzbaren Beutel, aus LDPE, zur Abfallentsorgung sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Mit Zip-Verschluss
  • Ideal für Muster, Laborwaren und Kleinteile, nicht für Flüssigkeiten geeignet
  • Robuster und sicherer MiniGrip-Verschluss