Sie suchten nach: Autoradiographie-Filme
Autoradiographiefilme und -kassetten machen chemilumineszenz-markierte Proben sichtbar. Diese Blätter bieten maximale Klarheit und Empfindlichkeit mit ausgezeichnetem Rauschabstand für einen effizienteren Nachweis. Robuste Autoradiographiekassetten zum Aufbewahren und Transportieren der Filme sorgen für einen engen Kontakt zwischen dem Autoradiographiefilm und der Probe in einer lichtdichten Belichtungsumgebung bei Temperaturen von bis zu -70 °C. Moderne Emulsionstechnologie in den Filmen optimiert die Bildauflösung und Hintergrundklarheit.
Autoradiographiefilme und -kassetten machen chemilumineszenz-markierte Proben sichtbar. Diese Blätter bieten maximale Klarheit und Empfindlichkeit mit ausgezeichnetem Rauschabstand für einen effizienteren Nachweis. Robuste Autoradiographiekassetten zum Aufbewahren und Transportieren der Filme sorgen für einen engen Kontakt zwischen dem Autoradiographiefilm und der Probe in einer lichtdichten Belichtungsumgebung bei Temperaturen von bis zu -70 °C. Moderne Emulsionstechnologie in den Filmen optimiert die Bildauflösung und Hintergrundklarheit.
13  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: CL-XPosure™ Film is a clear blue X-ray film recommended for the detection and documentation of blotting assays.
Lieferant: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beschreibung: These micrography films offer considerable latitude in performance and flexibility for most electron microscopy applications. They are suitable for me...
Sale!
Lieferant: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beschreibung: BioMax® Light is a double emulsion film that provides maximum clarity and sensitivity for detection of chemiluminescent-labelled samples. BioMax® Ligh...
Sale!
Lieferant: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beschreibung: Designed for use with gamma emitters such as ¹²⁵I and high-energy beta emitters, such as ³²P, the BioMax™ TranScreen HE intensifying screen offers the...
Lieferant: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beschreibung: Der BioMax® XAR Film ist ein Autoradiographiefilm zur Verwendung mit allen gebräuchlichen Isotopen und Chemilumineszenzlabel. Der Film ist auf beiden ...
Lieferant: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beschreibung: BioMax® MS Film ist ein leistungsstarker Allzweck-Autoradiographiefilm mit maximaler Empfindlichkeit. Zusammen mit der Verstärkerfolie BioMax® TranScr...
Lieferant: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beschreibung: X-OMAT® LS ist ein preiswerter, blau gefärbter Film zur Verwendung, wenn Sie nicht die maximale Leistung der BioMax® MR, BioMax® MS oder X-OMAT® AR Fi...
Lieferant: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beschreibung: The BioMax® MS intensifying screen is optimised for use with BioMax® MS film to maximise sensitivity for detection of ³²P and ¹²⁵I labelled samples.
Artikel-Nr: (730-3245)
Lieferant: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beschreibung: BioMax® MR ist ein einseitig emulgierter Film für maximale Auflösung und Empfindlichkeit für den Nachweis von mit ³⁵S, ³²P, und ¹⁴C markierten Pr...
VE: 1 * 50 ST
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Amersham Hyperfilm™ MP is a multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an ...
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Amersham™ Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch laye...
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Storage phosphor screens capture latent images produced by ionising radiation (X-ray, β, and γ emissions from isotopes such as 14C, 3<...
Artikel-Nr: (GEHE18-1032-27)
Lieferant: Cytiva
Beschreibung: Autoradiographie-Film
VE: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom