Sie suchten nach: Aluminiumfolien
Aluminiumfolien sind unerlässlich bei der Lagerung im Gefrierschrank, der Auskleidung von Laborausrüstung, beim Autoklavieren, Inkubieren, Isolieren und Versiegeln von Proben. Sie sind in unterschiedlichen Mikrometer-Dicken erhältlich - von Standard bis extra strapazierfähig oder maßgeschneidert für spezielle Anwendungsanforderungen. Die durchstoßfeste Folie hält extremen Temperaturen stand, sogar bei stark beanspruchenden Verfahren. Die Aluminiumfolie lässt sich mithilfe eines Spenders mit gezackter Abrisskante leicht in individuellen Längen abreißen oder in verschieden großen, vorgeprägten Zuschnitten einer Spenderbox entnehmen.
Aluminiumfolien sind unerlässlich bei der Lagerung im Gefrierschrank, der Auskleidung von Laborausrüstung, beim Autoklavieren, Inkubieren, Isolieren und Versiegeln von Proben. Sie sind in unterschiedlichen Mikrometer-Dicken erhältlich - von Standard bis extra strapazierfähig oder maßgeschneidert für spezielle Anwendungsanforderungen. Die durchstoßfeste Folie hält extremen Temperaturen stand, sogar bei stark beanspruchenden Verfahren. Die Aluminiumfolie lässt sich mithilfe eines Spenders mit gezackter Abrisskante leicht in individuellen Längen abreißen oder in verschieden großen, vorgeprägten Zuschnitten einer Spenderbox entnehmen.
11  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Reines Aluminium 99,0 bis 99,5%.
Lieferant: ALUJET
Beschreibung: Reinaluminium 99,0 bis 99,5%. Ideal zur Verpackung, Abdeckung und Isolierung.
Lieferant: Korff
Beschreibung: Reinaluminium 99,0 bis 99,5%.
Lieferant: Korff
Beschreibung: Reines Aluminium 99,0 bis 99,5%, weich.
Lieferant: Korff
Beschreibung: Aluminiumfolie, rechtwinkliger Schnitt.
Artikel-Nr: (KORF70237)
Lieferant: Korff
Beschreibung: Diese Aluminiumfolie wird auf einer Rolle mit einem Gewicht von etwa 5 kg geliefert.
VE: 1 * 1 Rolle
Lieferant: Korff
Beschreibung: Reinaluminium 99,0 bis 99,5%, weich.
Artikel-Nr: (293-4321)
Lieferant: Korff
Beschreibung: Reinaluminium 99,0 bis 99,5%.
VE: 1 * 200 ST
Artikel-Nr: (GERB5712)
Lieferant: GERBER FUNKE DR N.
Beschreibung: Diese Aluminiumfolien werden mit dem Referenz-Trockner RD-8 verwendet, um den Feuchtegehalt in Milchpulver zu ermitteln.
VE: 1 * 1.000 ST
Artikel-Nr: (293-4109)
Lieferant: MELITTA HAUSHALTPRODUKTE
Beschreibung: Ideal für Verpackung, Abdeckung und Isolierung. Kann für eine Vielzahl an Laboranwendungen genutzt werden.
VE: 1 * 1 Rolle
Artikel-Nr: (MELL4008871200839)
Lieferant: MELITTA HAUSHALTPRODUKTE
Beschreibung: Toppits® Frischhaltefolie mit der einzigartigen bogenförmigen Abreißkante ist ideal, um Lebensmitteln frischzuhalten und die ergonomische Verpackung e...
VE: 1 * 1 Rolle
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom