Lecksuchspray
Lieferant: HM Industrieservice
291-1252EA 20.9 EUR
291-1252
Lecksuchspray
Zum Auffinden auch feinster Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftsystemen. Die Flüssigkeit bildet an der Leckage gut sichtbare Schaumblasen. Inhalt: 400 ml.
  • Wasserbasierend, ungiftig
  • Nicht brennbar
  • Nicht korrosiv