Sie suchten nach: Sprays
VWR bietet eine Vielzahl von Aerosolsprays, um den individuellen Bedarf Ihres Labors zu decken. Die geruchslosen und nicht entzündlichen Reinigungssprays zum Entfernen von Staub sind FCKW-frei und in verschiedenen Ausführungen für empfindliche Geräte wie Waagen und Leiterplatten erhältlich. Mit dem Druckknopf lassen sich die Sprühdüsen mit Fingerspitzengefühl betätigen; mit optionalen Verlängerungsstäben können unzugängliche Stellen erreicht werden. Reinigungssprays zur Entfernung von Ölen und Fetten von Leiterplatten, Kontakten und Steckverbindungen dringen in tiefe Bereiche ein ohne Rückstände zu hinterlassen. Schutzlack-Sprays bieten dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und Salz.
VWR bietet eine Vielzahl von Aerosolsprays, um den individuellen Bedarf Ihres Labors zu decken. Die geruchslosen und nicht entzündlichen Reinigungssprays zum Entfernen von Staub sind FCKW-frei und in verschiedenen Ausführungen für empfindliche Geräte wie Waagen und Leiterplatten erhältlich. Mit dem Druckknopf lassen sich die Sprühdüsen mit Fingerspitzengefühl betätigen; mit optionalen Verlängerungsstäben können unzugängliche Stellen erreicht werden. Reinigungssprays zur Entfernung von Ölen und Fetten von Leiterplatten, Kontakten und Steckverbindungen dringen in tiefe Bereiche ein ohne Rückstände zu hinterlassen. Schutzlack-Sprays bieten dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und Salz.
10  Ergebnisse wurden gefunden
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (S1509-5EA)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Diese DC-Sprühkabinett kann zum Sprühen von Reagenz für DC-Platten verwendet werden. Kann in der Dünnschichtchromatographie und HPTLC verwendet werden...
VE: 1 * 1 Pack.
Artikel-Nr: (BOHLH958-04)
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: Release and anti-blocking agent as well as lubricant for laboratory. Excellent gliding and separating effects.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Beschreibung: Zur einfachen und schnellen Entfernung von Staub und leichtem Schmutz an schwer zugänglichen Stellen. Zur Verwendung in der Medizintechnik, Messtechni...
Artikel-Nr: (291-1204)
Lieferant: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Beschreibung: Etikettenlöser zur mühelosen Entfernung von Papieretiketten.
VE: 1 * 200 mL
Artikel-Nr: (291-1246)
Lieferant: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Beschreibung: Reinigungsspray für elektronische Teile, 200 ml
VE: 1 * 200 mL
Artikel-Nr: (KINGLE511964)
Lieferant: KING DISPOSABLES
Beschreibung: Suma Rapid D6 is a quick drying glass cleaner for use on windows, mirrors, display cabinets, tiles and other glazed ceramics.
VE: 1 * 1 ST
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beschreibung: Universal product that can be used in households, industry, garden, hobby or garage. Applied to the metal surface, the product quickly penetrates the ...
Artikel-Nr: (291-1240)
Lieferant: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Beschreibung: Verhindert und beseitigt elektrostatische Aufladungen und deren Störungen.
VE: 1 * 200 mL
Artikel-Nr: (OBER14005-15)
Lieferant: OBERMEIER, KURT GMBH
Beschreibung: Silicone spray is used in the processing of thermoplastics and thermosetting plastics. It has a silicone oil-based release agent with strong and long-...
VE: 1 * 400 mL
Artikel-Nr: (291-1270)
Lieferant: DRAWIN VERTRIEBS GMBH
Beschreibung: Silicone spray AK is an multi-purpose release agent and lubricant for use in industry and laboratory.
VE: 1 * 200 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt, lassen Sie sich gegebenenfalls ein Angebot zum Artikel erstellen.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Der mit diesem Symbol gekennzeichnete Artikel wird aus dem Programm genommen. Er ist nur noch bis zum Ende des Lagerbestands verfügbar. Sicher haben wir aber eine Alternative im Sortiment. Bei der Suche unterstützen wir Sie gerne! Wenden Sie sich dafür einfach an Ihre Ansprechpartner im Customer Service, Ihren Account Manager, Ihren Produktspezialisten oder unter 06151/39720 an unsere Zentrale in Darmstadt.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom