Labor-Garderobenschränke
134-1506EA 410 EUR
CPMO8020-22 CPMO8020-30 CPMO8020-32 CPMO8020-20
Labor-Garderobenschränke
Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Leichte Innereinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden. Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Mit 100 mm hohem Sockel. Die Luftzufuhr bei Sockelschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels. Standardfarbe lichtgrau RAL 7035.
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil
  • Drehriegelverschluss für Vorhangschloss als praktische Basisausstattung