Phthalid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Hydroxymethyl)benzoesäurelacton
EHERC16185000EA
372
EUR
EHERC16185000
Phthalid
Phthalid
Formel:
C₈H₆O₂ Molecular Weight: 134,13 g/mol Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 73 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (30 °C) |
MDL:
MFCD00005906 CAS-Nummer: 87-41-2 EINECS: 201-744-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...