o-Tolidin 0,03% mit 0,2% Kaliumiodid in Essigsäure 6% Reag. Ph. Eur. 1123001
Lieferant: VWR Chemicals
87971.260EA
142
EUR
87971.260
o-Tolidin 0,03% mit 0,2% Kaliumiodid in Essigsäure 6% Reag. Ph. Eur. 1123001
o-Tolidin 0,03% mit 0,2% Kaliumiodid in Essigsäure 6%
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
[-C₆H₃(CH₃)-4-NH₂]₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
119-93-7 EINECS: 204-358-0 |