Formaldehyd 0,4% in Schwefelsäure 95% Reag. Ph. Eur. 1086805
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: FormolFormalinMethanalMethylaldehyd
87951.180EA 61.2 EUR
87951.180
Formaldehyd 0,4% in Schwefelsäure 95% Reag. Ph. Eur. 1086805
Formaldehyd
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1830
ADR: 8,II