Natriumhypochlorit (2,5% Cl₂) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081600
Lieferant: VWR Chemicals
87939.290EA
102
EUR
87939.290
Natriumhypochlorit (2,5% Cl₂) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081600
Sodium hypochlorite
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel:
ClNaO Molecular Weight: 74,44 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011120 CAS-Nummer: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 |