Kaliumhydroxid 6,6 g/l in Ethanol 95% 6,6 g/l in Ethanol 95%, N/A Reag. Ph. Eur. 1070304
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: KalihydratÄtzkali
87907.290EA 95.6 EUR
87907.290
Kaliumhydroxid 6,6 g/l in Ethanol 95% 6,6 g/l in Ethanol 95%, N/A Reag. Ph. Eur. 1070304
Kaliumhydroxid
Bestellinformation: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
ADR: 3,II