Kaliumhydroxid 3% in Ethanol 95% Reag. Ph. Eur. 1070303
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Kalihydrat
, Ätzkali
87906.180EA
80.9
EUR
87906.180
87906.180_T
Kaliumhydroxid 3% in Ethanol 95% Reag. Ph. Eur. 1070303
Kaliumhydroxid
Bestellinformation: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
KOH Molecular Weight: 56,11 g/mol |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 |