Nitrochromsäure-Reagenz Reag. Ph. Eur. 1059100
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
87881.180EA
61.2
EUR
87881.180
Nitrochromsäure-Reagenz Reag. Ph. Eur. 1059100
Nitrochromsäure-Reagenz
The solution bottle should be open for the minimum time required to dispense the solution.
After use, the bottle should be tightly recapped and stored under normal laboratory conditions.
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011367 UN: 3289 ADR: 6.1 (8),I |
Spezifikation Testergebnisse
Starting materials | potassium dichromate R / nitric acid R |
Performance test | passes test |