Natriumhydroxid 20% (w/w) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081401
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87933.290EA 79.3 EUR
87933.290
Natriumhydroxid 20% (w/w) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1081401
Sodium hydroxide
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9-10 °C
Dichte: ∼1,22 g/ml
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Bestellen
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022