Kaliumiodid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1070502
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
Synonyme:
Iodkalium
87909.290EA
137
EUR
87909.290
Kaliumiodid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1070502
Kaliumiodid
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel:
Kl Molecular Weight: 166 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011405 CAS-Nummer: 7681-11-0 EINECS: 231-659-4 |