Kaliumhydroxid 2 mol/l (2 N) in Ethanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: KalihydratÄtzkali
87904.180EA 41.4 EUR
VWRC87904.180DP 87904.180
Kaliumhydroxid 2 mol/l (2 N) in Ethanol 90% Reag. Ph. Eur. 1070301
Kaliumhydroxid
Lieferumfang: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3,II