Coomassie® Brillantblau R 250, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Coomassie Blau R 250Brillantindocyanin 6BServa Blue RBrillantblau RXylenbrillantcyaninAcid Blue 83Hydrogen[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](ethyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium Mononatriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.12553.0025EA 54.9 EUR
1.12553.0025
Coomassie® Brillantblau R 250, Sigma-Aldrich®
Coomassie® Brillantblau R 250
Formel: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Molecular Weight: 825,98 g/mol
Schmelzpunkt: 174…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041762
CAS-Nummer: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5