Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000, Electran für die Molekularbiologie (K90)
Synonyme: PolyvidonPoly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]PVP
436032CEA 0 EUR
436032C
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 360,000, Electran für die Molekularbiologie (K90)
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
N (Nitrogen) 11.50 - 12.80 %
Identity (IR) Passes test
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Loss on drying (105°C) Max. 5.00 %
pH (20°C; 1 %) 5.00 - 8.00