Ammoniaklösung 6 mol/l (6 N) Reag. Ph. Eur. 1004702
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: AmmoniakAmmoniumhydroxid
87682.290EA 38.9 EUR
87682.290
Ammoniaklösung 6 mol/l (6 N) Reag. Ph. Eur. 1004702
Ammoniaklösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 3266
ADR: 8,III
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Bestellen
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022