Florisil® für die Chromatographie
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Aktiviertes Magnesiumsilikat
, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv
, Florisil
, Kieselsäure Magnesiumsalz
PROOSC-9700-B005EA
152
EUR
PROOSC-9700-B005
Florisil® für die Chromatographie
Magnesiumsilikat
Formel:
MgO₃Si Molecular Weight: 100,38 g/mol |
MDL:
MFCD00078249 CAS-Nummer: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |