Kieselsäure Magnesiumsalz für die Chromatographie
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: Kieselsäure Magnesiumsalz, aktivFlorisil
PROOSC-4181-S010EA 1744 EUR
PROOSC-4181-S010 PROOSC-4181-B005
Kieselsäure Magnesiumsalz für die Chromatographie
Silicic acid magnesium salt
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1