3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat
Lieferant: G Bioscienes
|
Achtung
|
Synonyme:
CHAPSO
, 3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxypropansulfonat
DG052EA
351
EUR
DG052
3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propansulfonat
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylammonio)-2-hydroxy-1-propanesulphonate)
Formel:
C₃₂H₅₈N₂O₈S Molecular Weight: 630,89 g/mol Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
82473-24-3 |