N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Lieferant: Biotium
Achtung
Synonyme: EDAC HClEDC HClEDC HydrochloridN'-(Ethylkohlenstoffimidoyl)-N,N-dimethylpropan-1,3-diaminmonohydrochloridWSC HClEDAC Hydrochlorid1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimid HydrochloridN-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Monohydrochlorid
59002.EA 140 EUR
59002.
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₇N₃·HCl
Molecular Weight: 191,7 g/mol
Schmelzpunkt: 112…113 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012503
CAS-Nummer: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/32/20961432.jpg