Spritzenvorsatzfilter, CHROMAFIL®
Lieferant: Macherey-Nagel
Chromafil®
MANA729048EA 129 EUR
MANA729048 514-0711 514-0712 516-6030 514-0713 514-0714 MANA729049 MANA729044 MANA729043 514-0710 MANA729241.400 MANA729006.400 514-0708 514-0709 514-0704 MANA729227.400 514-0705 514-0706 514-0707 MANA729037 MANA729036 514-0702 MANA729032.400 514-0703 514-0784 MANA729033 MANA729032 514-0785 MANA729034 514-0780 MANA729271 514-0781 MANA729270 514-0782 514-0783 MANA729030 MANA729012.400 MANA729030.400 MANA729229.400 514-0777 514-0778 MANA729223 514-0779 MANA729221.400 MANA729222 MANA729220.400 MANA729027.400 516-0388 516-0386 516-0387 516-0384 516-0385 MANA729209 MANA729212.400 MANA729208 MANA729004 MANA729013.400 MANA729248 MANA729242.400 MANA729006 MANA729247 MANA729242 MANA729241 MANA729021.400 MANA729226.400 MANA729240 MANA729240.400 MANA729234 MANA729007.400 MANA729228.400 MANA729031.400 MANA729228 MANA729229 MANA729026 MANA729025 MANA729028 MANA729026.400 MANA729027 MANA729022 MANA729024 MANA729260 MANA729261 MANA729009.800 MANA729213.400 MANA729205.400 MANA729028.400 514-0726 514-0727 514-0728 514-0729 MANA729015 514-0722 MANA729014 514-0723 514-0724 514-0725 MANA729258 MANA729011 MANA729010 MANA729255 514-0720 MANA729013 MANA729012 514-0721 MANA729207.400 514-0719 MANA729004.400 MANA729008 514-0715 MANA729249 MANA729007 514-0716 514-0717 MANA729009 514-0718
Spritzenvorsatzfilter, CHROMAFIL®
Filter Spritzenvorsatzfilter
Diese Spritzenfilter werden zur Filtration von Schwebstoffen aus flüssigen Proben verwendet.
Durch die Verwendung von CHROMAFIL® Spritzenvorsatzfiltern mit ihren spezifischen Membranen werden unerwünschte Partikel entfernt, die sonst zu Kontamination und Verstopfung empfindlicher Instrumente führen können.
CHROMAFIL® Xtra (beschriftet)
• Große Auswahl an verschiedenen Membrantypen
• Aufdruck zur direkten Identifizierung von Membrantyp, Durchmesser und Porengröße
• Blutungsarmes PP-Gehäuse
• Farbfreies, klares PP
CHROMAFIL® (Farbcodierung)
• Verschiedene Membrantypen
• Farbiges PP-Gehäuse zur Identifizierung des Membrantyps
CHROMAFIL® Combi
• Spritzenfilter mit integriertem Glasfaser-Vorfilter
• Für Lösungen mit hoher Partikelbelastung
PET - Hydrophile Mehrzweck-Polyestermembran für polare und unpolare Lösungsmittel; besonders geeignet für Gemische aus Wasser und organischen Lösungsmitteln (HPLC-Eluenten).
RC - Hydrophile Membran aus regenerierter Cellulose für wässrige und organisch-wässrige Flüssigkeiten, also polare und halbpolare Probenlösungen.
PTFE - Hydrophobe Polytetrafluorethylen-Membran für unpolare Flüssigkeiten und Gase; sehr beständig gegen alle Arten von Lösungsmitteln sowie Säuren und Basen.
H-PTFE - Hydrophilisierte Polytetrafluorethylenmembran (hydrophob mit zusätzlicher hydrophiler Eigenschaft) für polare und unpolare Lösungen; beständig gegen alle Arten von Lösungsmitteln sowie Säuren und Basen.
MV - Hydrophile Cellulose-Mischester-Membran mit sehr geringer Adsorption für wässrige oder polare Lösungen.
CA - Hydrophile Celluloseacetat-Membran zur Filtration wasserlöslicher Oligomere und Polymere; besonders geeignet für biologische Makromoleküle; sehr hohe Stabilität in wässrigen Lösungen.
PA - Mäßig hydrophile Polyamid (Nylon)-Membran für wässrige und organisch-wässrige halbpolare Flüssigkeiten.
PES - Hydrophile Polyethersulfonmembran für wässrige und leicht organische Flüssigkeiten; sehr geringe Adsorption für Pharmazeutika und Proteine; gute Stabilität gegenüber Säuren und Basen.
PVDF - Hydrophile Polyvinylidendifluorid-Membran für 100% wässrige Proben; wasserlösliche Oligomere und Polymere wie Proteine.
GF - Inerter Glasfaserfilter mit einer nominalen Porengröße von 1 µm ermöglicht höhere Durchflussraten als Filter mit kleinen Poren; für Lösungen mit hoher Partikelbelastung oder für hochviskose Lösungen (z. B. Bodenproben, Fermentationsbrühen). Auch als integrierter Vorfilter in Kombination mit einer speziellen Membran erhältlich.
IC - Spezialfilter zur Filtration wässriger Flüssigkeiten in der Ionenchromatographie. (Für optimale Ergebnisse mit Blindwerten <5 ppb wird eine Vorwäsche mit entionisiertem Wasser empfohlen).
Alle Filter können 30 Minuten lang bei 121 °C und 1,1 bar autoklaviert werden.
Einlass/Auslass: Luer-Lock innen/Luer außen.
MS = Minispike-Ausgang