Nährmediensterilisator, MediaClave 30
Lieferant: Integra Biosciences
MediaClave
710-0736EA 0 EUR
710-0736
Nährmediensterilisator, MediaClave 30
Nährmedienbereiter
Der Nährmediensterilisator MediaClave 30 für 3-30l Nährmedium ist ein mobiles, innovatives Gerät zur schonenden und zuverlässigen Herstellung von Nährmedien höheren Bedarfs. Mit seiner hervorragenden Technologie und seiner komfortablen und unkomplizierten Bedienung ist er für Standard-Agarsorten als auch für hochsensitive Medien gleichermaßen geeignet. Der effiziente, neukonzipierte Durchlauferhitzer, ein starker Magnetrührer und die schnelle Rückkühlung sorgen dafür, dass die Medien konstant und sicher bei den gewünschten Temperaturen sterilisiert werden. Der MediaClave 30 entspricht den heutigen Anforderungen an die Gerätedokumentation und ist selbstverständlich GMP/GLP und FDA CFR21 Part 11 konform. Mit automatischem Reinigungsprogramm und hocheffizienter Schnellrückkühlung.
  • 50 Programme
  • Ethernet-Schnittstelle/WebServer
  • Präzise Kontrolle von T, P und Zeit
  • Rollbar und flexibel
  • TÜV/CE zertifiziert
  • LCD-Display