Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1086804
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
85973.290EA 61.2 EUR
85973.290
Schwefelsäure 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1086804
Schwefelsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Bestellen
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022