Kristallviolett
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammoniumchlorid Basic Violet 3 blaues Pyoktanin Gentianaviolett Hexamethylen-p-rosanilinchlorid Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid Hexamethylviolett Methylrosanilin Methylrosanilium Methylrosaniliumchlorid Methylviolett 10B 4,4',4''-Tri(dimethylamino)trityliumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01408.1000EA 1430 EUR
1.01408.1000 1.01408.0100 1.01408.0025
Kristallviolett
Kristallviolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Molecular Weight: 407,99 g/mol
Schmelzpunkt: 189…194 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04406
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 189 - 194 °C
Molar Mass 407.99 g/mol
Bulk Density 220 - 400 kg/m3
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material