Azinphos-ethyl
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: O,O-Diethyl-4-oxobenzotriazin-3-ylmethyldithioatphosphatDiethoxy((benzo(e)-1,2,3-triazacyclohexan-4-on-3-yl)methylthio)phosphor(V)sulfid
EHERC10360000EA 49 EUR
EHERC10360000
Azinphos-ethyl
Azinphos-ethyl
Formel: C₁₂H₁₆N₃O₃PS₂
Molecular Weight: 345,38 g/mol
Siedepunkt: 426 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52,8 °C
Dichte: 1,284 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 2642-71-9
EINECS: 220-147-6