Deuteriumoxid (99,96% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Synonyme:
schweres Wasser
87156.0100EA
336
EUR
87156.0100
87156.0025
87156.0011
Deuteriumoxid (99,96% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumoxid
Formel:
D₂O Molecular Weight: 20 g/mol Siedepunkt: 101,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 3,8 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00044636 CAS-Nummer: 7789-20-0 EINECS: 232-148-9 Merck Index: 12,02984 |
Spezifikation Testergebnisse
Isotopenanreicherung (FT-NMR 400 MHz)(D) | Min. 99,96 % |