Zedernholzöl (natürlich), weiß
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
23686.232EA
119
EUR
23686.232
Zedernholzöl (natürlich), weiß
Oil of cedar wood
Dichte:
0,98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00146327 CAS-Nummer: 68990-83-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |