Zedernholzöl
Lieferant: Serva
Achtung
SERA38565.02EA 0 EUR
SERA38565.02 SERA38565.01
Zedernholzöl
Oil of cedar wood
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00146327
CAS-Nummer: 8000-27-9