Zedernholzöl

Achtung

APPCA6586.0100EA 40 EUR
APPCA6586.0100
Zedernholzöl
Oil of cedar wood
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00146327
CAS-Nummer: 8000-27-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR