Stärke 1% in wässriger Lösung stabilisiert
Lieferant: Bernd Kraft
KRAF04075.5000EA
116
EUR
KRAF04075.5000
KRAF04075.3000
KRAF04075.1000
KRAF04075.2000
Stärke 1% in wässriger Lösung stabilisiert
Starch
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Molecular Weight: 162,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-25-8 EINECS: 232-679-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...